Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Bundle A - Hårdvara och reagenser
Beskrivning
Innehåller
De SureCast Handcast-paket A innehåller all hårdvara och reagens du behöver för att komma igång:
- 2 SureCast Handcast-stationer
- 2 SureCast™ Tätningsdynor
- 2 SureCast™ Glasplåtset (2 fram och 2 bak)
- 6 SureCast™ Gelkammar (2 vardera: 10-, 12-, 15-brunnar)
- 10 SureCast™ Gel Spacers
- 1 SureCast™ Staplingsbuffert (1 L), 2-pack
- 1 SureCast™ Resolving Buffer (1 L), 2-pack
- 1 SureCast™ Akrylamidlösning (40 %) (450 ml)
- 1 SureCast™ APS (25 g)
- 1 SureCast™ TEMED (30 ml)
Innovativ, läckagefri design —minimerar antalet misslyckade geler, vilket resulterar i mindre slöseri med tid
- Överlägsen hållbarhet för glasplattan
- Enkel montering av —gjutkomponenter släpp bara in glasplattorna och lås sedan kamhandtaget
- Unik tiltfunktion för enkel laddning av akrylamidlösningar
För ett paket som inte innehåller SureCast Handcast Reagents, se SureCast™ Gel Handcast Bundle B. Systemet har hållbara glasplattor som är säkert förseglade med en enkelrörelse, last-och-låsmekanism. Den unika tiltfunktionen hos SureCast™ Handcast Station minimerar spill och förbättrar belastningsbarheten av gjutlösningar under handgjutning. SureCast geler är designade för användning i Mini Gel Tank.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •2 SureCast Gel Handcast Stationer • 2 set SureCast Glasskivor • 10 SureCast Gel Spacers • 1 SureCast 10-brunnars Multi-Use Tool • 1 SureCast Fleranvändningsverktyg med 12 brunnar • 1 SureCast Fleranvändningsverktyg med 15 brunnar • 1 set SureCast Gelkammar (10-, 12-, 15-brunnar) • 2 x 500 ml SureCast Stapling av buffertpaket. Förvara i rumstemperatur. • 5 x 500 ml SureCast Stapling av buffertpaket. Förvara i rumstemperatur. • 2 x 500 ml SureCast Lösa buffertpaket. Förvara i rumstemperatur. • 5 x 500 ml SureCast Lösa buffertpaket. Förvara i rumstemperatur. • 25 g SureCast Ammoniumpersulfat. Förvara i rumstemperatur. • 450 ml SureCast Akrylamidlösning. Förvara i rumstemperatur. • 30 ml SureCast TEMED. Förvara i rumstemperatur. |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | SureCast |
| Typ | Gel Handcast Bundle A |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |