Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Station
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 station
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Läckagefri, säker handgjutning av dina polyakrylamidgeler med Invitrogen™ SureCast™ Handcast System.
Häll dina egna polyakrylamidgeler enkelt och säkert med SureCast Handcast System och SureCast Handcast reagenser. Systemet har slitstarka glasplattor som är säkert förseglade med en enkel rörelse last-och-låsmekanism. Den unika tiltfunktionen hos SureCast Handcast Station minimerar spill och förbättrar belastningsbarheten av gjutlösningar under handgjutning. SureCast geler är designade för användning i Mini Gel Tank.
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
Garanti
Upp till 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SureCast Handcast System |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | SureCast |
| Typ | SureCast Gel Handcast Station |
| Kvantitet | 1 station |
| Frakt skick | Rumstemperatur |