Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Gel Spacer
Produktkod. 15503381
Change view
Kvantitet:
10 distanser
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
15503381 10 distanser Paket med 10
1 options
Produktkod. 15503381 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer HC1003
Läckagefri, säker handgjutning av dina polyakrylamidgeler med Invitrogen™ SureCast™ Handcast System.
De SureCast Gel Spacers är en ersättningsuppsättning tätningspackningar för användning med SureCast Glasplattor för att skapa en läckagefri kassett som används i SureCast Handcast Station. Kommer i en förpackning med 10 gel spacers.
  • Kompatibel endast med SureCast Handcast System
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SureCast Glasplatta
Gel storlek Mini
Produktlinje SureCast
Typ SureCast™ Gel Spacer
Kvantitet 10 distanser