Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Glasskivor
Produktkod. 15593371
Change view
Kvantitet:
2 set
Produktkod. Kvantitet
15593371 2 set
1 options
Product Code. 15593371 Supplier Invitrogen™ Supplier No. HC1001
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Läckagefri, säker handgjutning av dina polyakrylamidgeler med Invitrogen™ SureCast™ Handcast System.
SureCast Glasplattor erbjuder överlägsen kvalitet, hållbarhet och motståndskraft mot skador och används för att gjuta 1,0 mm polyakrylamidgeler med hjälp av SureCast Handcast Station. SureCast geler är designade för användning i Mini Gel Tank. SureCast Gel Spacers ingår inte och säljs separat.
Produktegenskaper
  • Premium, extremt hållbara glasplattor
  • Skadebeständig design
  • Gjut upp till 20 gånger fler geler med en uppsättning glasplattor jämfört med huvudkonkurrentens glasplattor
  • Kompatibel endast med SureCast Handcast System
Recommended Storage
Room Temperature
Warranty
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 framplåtar och 2 bakplåtar
För användning med (utrustning) SureCast Handcast System
Gel storlek Mini
Produktlinje SureCast
Typ SureCast™ Glasskivor
Kvantitet 2 set
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.