Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Staplingsbuffert
Produktkod. 15558055
Change view
Kvantitet:
2 x 500 ml
5 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15558055 2 x 500 ml Paket med 2
15627968 5 x 500 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15558055 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer HC2112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 SEK
    260.70 SEK / Paket med 2
    Save 69.30 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dessa komponenter i SureCast Handcast System kan användas för att skapa polyakrylamidgeler med hjälp av SureCast handgjutna reagenser samt andra populära polyakrylamidgelgjutningsreagens.
  • Häll polyakrylamidgeler enkelt och säkert
  • För användning med SureCast vertikalt gelsystem
  • SureCast geler är designade för användning i Mini Gel Tank
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 x 500 ml (1 L totalt) SureCast staplingsbuffertpaket.
Förvara i rumstemperatur.
Kvantitet 2 x 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje SureCast
Produkttyp Staplingsbuffert