Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Staplingsbuffert
Kvantitet:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- Häll polyakrylamidgeler enkelt och säkert
- För användning med SureCast vertikalt gelsystem
- SureCast geler är designade för användning i Mini Gel Tank
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 5 x 500 ml (totalt 2,5 l) SureCast Stapling av buffertpaket. |
| Produkttyp | Staplingsbuffert (2,5 L) |
| Produktlinje | SureCast™ |
| Kvantitet | 5 x 500 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |