Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Blot-modul
Produktkod. 16854103
Kvantitet:
1 modul
Produktkod. 16854103
Brand: Invitrogen™ STM2001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Invitrogen SureLock Tandem Midi Blot Module är en våtöverföringsenhet som endast används med SureLock Tandem Midi Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt.
SureLock Tandem Midi Blot-modulen är kompatibel med alla Invitrogen midi-geler (blotstorlek: 8,5 cm x 14 cm). Blottmodulen rymmer en midi-gel per våt överföring. Den unika designen gör modulen lätt att använda, medan den effektiva storleken på den inre kärnan använder mindre överföringsbuffert per överföring (endast∼ 300 ml per överföring). Eftersom överföringsbuffert innehåller metanol, resulterar detta också i mindre farligt avfall som kräver särskild omhändertagande. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran på 30 minuter och vid rumstemperatur.
Funktioner
  • Integrativ design —som används med SureLock Tandem Midi Gel Tank, eliminerar behovet av en separat överföringstank
  • Effektiv storleksöverföringsbuffert —som behövs är ungefär en tredjedel av traditionella våtöverföringssystem som minskar metanol/överföringsbuffertavfall och kostnader
  • Snabb inställning (tid& material)
  • Kompatibel —överför effektivt alla Invitrogen förgjutna midi-geler
  • Smart design av —anod- och katodhalvor är gångjärnsförsedda och anslutna med ett skjutreglage. Designen gör att alla delar kan anslutas permanent, vilket eliminerar behovet av flera tillbehör.
  • Lågspänningsöverföring (25 volt)— mycket ledande anodplatta separerad med endast 0,5 tum från katodplattan möjliggör effektiv överföring vid 25 volt inom 30 minuter
  • Rumstemperaturöverföring eliminerar —behovet av att förkyla buffertar över natten och krånglet och stökigheten med isbad som används med traditionella våtöverföringssystem som kräver 100 volt för överföring och genererar överdriven värme
  • Snabb och effektiv överföring —på 30 minuter utan att kompromissa med prestanda
  • Enkel rengöring töm, —skölj och torka (inget spill eller bortskaffande av is)
  • SureLockTandemöverföringsbricka som tillval— kan användas för att ställa in våtöverföring av midi-geler med SureLock Tandem Blot Module
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
1 SureLock Tandem Midi Blot-modul
• 1 pincett
• 1 blottingrulle
• 4 Blotting Svampar
För användning med (applikation) Våt överföring
För användning med (utrustning) SureLock™ Tandem Midi Gel Tank
Gelkompatibilitet Midi Precast Protein Gels
Gel storlek Midi (8 x 13 cm)
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Överföringssätt Våt
Produktlinje SureLock
Typ Blot-modul
För användning med SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
Gelens mått Midi/bredformat (8 cm x 13 cm)
Kvantitet 1 modul
Frakt skick Rumstemperatur
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 8 x 12 x 3