Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Gel Tank Ersättningstank
Beskrivning
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel storlek | Midi |
| Produktlinje | SureLock |
| Typ | Midi Gel Tank Ersättningstank |
| Kvantitet | 1 tank |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Garanti | 1 år |