Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Gel Tank
Beskrivning
Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Funktioner
- 2-i-1 gelelektrofores och överföringstank —möjliggör elektrofores och överföring av högpresterande Invitrogen midi geler med samma tank
- Två separata kammare —kör 1 eller 2 geler eller överföringar och använder endast den nödvändiga mängden buffert för varje gel, vilket minimerar buffertkostnad och avfall
- Optimal prestanda med snabba protokoll —sparar tid samtidigt som de ger bättre resultat
- Överföring av rumstemperatur när den paras ihop medSureLock Tandem Midi Blot-moduler —eliminerar behovet av att förkyla buffertar och krånglet och stökigheten med isbad
- Användarvänlig —enkel installation och enkelt arbetsflöde
- Kräver inte dummy kassett eller buffertdamm reducerar —tillbehör
- Kompatibel —passar alla Invitrogen prefabricerade midi-geler och midi-gelkassetter
- Modern design ger enkel åtkomst till provladdningsområdet vilket minskar provladdningstiden och ansträngningen
- Robust design med stark polykarbonatplast som förhindrar sprickor och läckor
- Fri sikt för dina geler när de rinner
- Lättmonterat lock med styrande skåror och wirehanteringskrokar
SureLock Tandem Midi Gel Tank kan användas för våttanköverföringar när den paras ihop med SureLock Tandem Midi Blot-modulen. SureLock Tandem Midi Blot-modulen utför effektiva, rumstemperatur, våta proteinöverföringar för nedströms western blot-analys. Tanken rymmer två blot-moduler, vilket möjliggör överföring av en eller två geler åt gången. Den unika designen av SureLock Tandem Blot-modulen använder betydligt mindre överföringsbuffert (endast∼ 300 ml per överföring) än andra våta överföringssystem. Detta lägre buffertkrav håller mängden metanolavfall (ett farligt material) till ett minimum.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 1 SureLock Tandem Midi Gel Tank • 1 Gelkniv |
| Gelkompatibilitet | Alla Invitrogen prefabricerade midi-geler och Invitrogen tomma midi-gelkassetter |
| Gel storlek | Midi |
| Produktlinje | SureLock |
| Typ | Midi Gel Tank |
| För användning med | Alla Invitrogen Precast Midi Gels, och Invitrogen Tomma Midi Gel-kassetter |
| Gelens mått | Gelstorlek: 8 x 13 cm (Midi eller Wide Format Gels) Gelkassett: 10,3 x 15 cm Tjocklek: 1,0 mm |
| Kvantitet | 1 tank |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Garanti | Ett år |
| Visa mer |