Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,2μ m, PVDF
Beskrivning
Den 0,2μ m porstorlek gör dessa membran idealiska för proteinanalys av små mängder protein (så lite som 10 pmol), aminosyraanalys och överföring av proteiner och peptider med liten molekylvikt. Måtten (8,6 x 14 cm) på dessa smörgåsar av PVDF-membran och filterpapper är idealiska för våtöverföring av Invitrogen midi geler med SureLock Tandem Midi Blot Module. Den 0,2μ Smörgåsar av membran och filterpapper med m porstorlek levereras bekvämt i paket med 20 st.
Funktioner
- Membran: polyvinylidendifluorid (PVDF)
- Filterpappers tjocklek: 0,8 mm
- Re-probe egenskaper: ja
- Föraktivering: krävs med 100 % alkohol (metanol, etanol eller isopropanol)
- Kompatibilitet: kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, kemiluminescens och radiomärkning
- Hållbarhet: kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel, syror och milda baser
- Mått: 8,6 x 14 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 Förskurna membran och filter, 0.2μ m, PVDF-smörgås |
| Formatera | Smörgås |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 förskurna membran- och filtersandwicher (0.2μ m, PVDF) |
| Mått (LxB) | Midi, 14 cm x 8,6 cm |
| Tjocklek | 0.8 mm |
| Produktlinje | SureLock |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.