Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,45μ m, nitrocellulosa
Beskrivning
0,45-μ m porstorlek är idealisk för överföring av de flesta proteiner (> 20 kDa) och nukleinsyror (> 300 bp). Måtten (8,6 x 14 cm) på dessa nitrocellulosamembran- och filterpappersmackor är idealiska för våtöverföring av Invitrogen midi geler med SureLock Tandem Midi Blot Module. Den 0,2μ Smörgåsar av membran och filterpapper med m porstorlek levereras bekvämt i paket med 20 st.
Funktioner
- Membran: 100 % ren nitrocellulosa
- Filterpappers tjocklek: 0,8 mm
- Re-probe egenskaper: ja
- Bindande interaktioner: hydrofobiska och elektrostatiska
- Kompatibilitet: kompatibel med vanliga överföringsförhållanden och detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, kemiluminescens, fluorescens och radiomärkning
- Mått: 8,6 x 14 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 förskurna membran och filter, 0,45μ m, Nitrocellulosa Sandwich |
| Formatera | Smörgås |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 förskurna membran- och filtersandwicher (0,45μ m, nitrocellulosa) |
| Mått (LxB) | Midi, 14 cm x 8,6 cm |
| Produktlinje | SureLock |