Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Sponge Kit
Produktkod. 17192534
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17192534 1 kit
1 options
Produktkod. 17192534 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer STM2002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 SEK
    704.68 SEK / 1 uppsättningar
    Save 187.32 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Detta kit innehåller åtta ersättningssvampkuddar för våtöverföring av midi-geler med SureLock Tandem Midi Blot-modulen
Om SureLock Tandem Midi Blot Module
SureLock Tandem Midi Blot Module är en våtöverföringsenhet som uteslutande används med SureLock Tandem Midi Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt. SureLock Tandem Midi Blot-modulen är kompatibel med alla Invitrogen midi-geler (blotstorlek: 8,5 cm x 14 cm). Blottmodulen rymmer en midi-gel per våt överföring. Den unika designen gör modulen lätt att använda, medan den effektiva storleken på den inre kärnan använder mindre överföringsbuffert per överföring (endast∼ 300 ml per överföring). Eftersom överföringsbuffert innehåller metanol resulterar detta också i mindre farligt avfall som kräver särskild omhändertagande. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran på 30 minuter och vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Våt överföring
För användning med (utrustning) SureLock™ Tandem Midi Blot-modul
Överföringssätt Våt
Produktlinje SureLock
Typ Svampsats
För användning med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001)
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Garanti 1 år