Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi välkomstpaket, PVDF
Beskrivning
Den innovativa 2-i-1 gelelektrofores och överföringstanken möjliggör elektrofores och överföring av högpresterande Invitrogen midi geler med samma tank.
SureLock Tandem Midi Welcome Pack, PVDF, innehåller:
- SureLock Tandem Midi Gel Tank
- Två SureLock Tandem Midi Blot-moduler
- SureLock Tandem överföringsbricka
- SureLock Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,45μ m, PVDF
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank ger snabb elektrofores av midi-geler med minimal buffert (∼ 520 ml/gel) i ett läckagefritt system. Med en inställningstid på∼ 30 sekunder kör tanken effektivt midi-geler samtidigt som den ger konsekvent prestanda. Tanken har två oberoende kammare, vilket möjliggör elektrofores av en eller två geler åt gången, vilket sparar på buffert och begränsar avfall. Tanken är kompatibel med alla Invitrogen förgjutna midi-geler och midi-gelkassetter.
Om SureLock Tandem Midi Blot Module
SureLock Tandem Midi Blot Module är en våtöverföringsenhet som uteslutande används med SureLock Tandem Midi Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt. SureLock Tandem Midi Blot-modulen är kompatibel med alla Invitrogen midi-geler (blotstorlek: 8,5 cm x 14 cm). Blottmodulen rymmer en midi-gel per våt överföring. Den unika designen gör modulen lätt att använda, medan den effektiva storleken på den inre kärnan använder mindre överföringsbuffert per överföring (endast∼ 300 ml per överföring). Eftersom överföringsbuffert innehåller metanol, resulterar detta också i mindre farligt avfall som kräver särskild omhändertagande. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran på 30 minuter och vid rumstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • SureLock Tandem Midi Gel Tank • 2 SureLock Tandem Midi Blot-moduler • SureLock Tandem överföringsbricka • SureLock Tandem Midi förskurna membran och filter, 0,45μ m, PVDF (pk. av 20) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | SureLock |