Läs mer
Invitrogen™ SureLock™ Tandemöverföringsbricka
Produktkod. 17172514
Change view
Kvantitet:
1 bricka
Produktkod. Kvantitet
17172514 1 bricka
1 options
Produktkod. 17172514 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer STM3001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Invitrogen SureLock Tandem Transfer Tray används för att underlätta våtöverföring av midi-geler med SureLock Tandem Blot Module och SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Brickan har två fack: det främre facket används för att blötlägga svampkuddar och filterpapper, och det bakre facket används för att placera SureLock Tandem Blot-modulen för att bygga en överföringsstapel. Brickan har grafik som visar korrekt orientering för stapelmontering och två hällpipar för spillsäker hällning av överföringsbuffert.
Om SureLock Tandem Midi Blot Module
SureLock Tandem Midi Blot Module är en våtöverföringsenhet som uteslutande används med SureLock Tandem Midi Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt. SureLock Tandem Midi Blot-modulen är kompatibel med alla Invitrogen midi-geler (blotstorlek: 8,5 cm x 14 cm). Blottmodulen rymmer en midi-gel per våt överföring. Den unika designen gör modulen lätt att använda, medan den effektiva storleken på den inre kärnan använder mindre överföringsbuffert per överföring (endast∼ 300 ml per överföring). Eftersom överföringsbuffert innehåller metanol, resulterar detta också i mindre farligt avfall som kräver särskild omhändertagande. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran på 30 minuter och vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Våt överföring
För användning med (utrustning) SureLock™ Tandem Midi Blot-modul
Överföringssätt Våt
Produktlinje SureLock
Typ Överföringsfack
För användning med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001)
Kvantitet 1 bricka
Frakt skick Rumstemperatur
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 14 tum x 10 tum x 3 tum.