Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosolbarriärpipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11913466 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Tipsstil:
Fasad
Förlängd längd, Micro Point, Låg retention
Micro Point
Micro Point, Förlängd längd
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 11913466
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer
Universell passform för pipetrar av forskningskvalitet.
  • Konstruerad för ökad noggrannhet och är kompatibla med enkanals-, flerkanals- och elektroniska pipetrar
  • DNas-/RNas-fri; sterila spetsar är också pyrogenfria
  • Steril och klar färg
  • Filter eliminerar aerosolkorskontaminering utan att försegla eller fånga prover
  • Spetsar möjliggör återvinning av icke-kontaminerade prov
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,75 tum
Längd (metrisk) 46 mm
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Micro Point, Förlängd längd
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Examen 2.5μ L
Show More Show Less
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.