Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosolbarriärpipettspetsar
Produktkod. 11943466 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Tipsstil:
Fasad
Micro Point
Micro Point, Förlängd längd
Micro Point, Låg retention, Low Retention
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil Färg Förpackningsstorlek
11943466 2 till 20μ l Fasad Naturlig Paket med 960
11903466 0,1 till 10μ L Micro Point Naturlig Paket med 960
11913466 0,1 till 10μ L Micro Point, Förlängd längd Naturlig Paket med 960
11977714 0,1 till 20μ L Micro Point, Låg retention, Low Retention Klart Paket med 960
11953466 10 till 100 μl Fasad Naturlig Paket med 960
11963466 20 till 200μ l Micro Point Naturlig Paket med 960
11987714 30 till 300μ l Micro Point Klart Paket med 960
11973466 100 till 1000 μl Micro Point Naturlig Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11943466
I lager
Ajouter au panier
Edge
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer
Universell passform för pipetrar av forskningskvalitet.
  • Konstruerad för ökad noggrannhet och är kompatibla med enkanals-, flerkanals- och elektroniska pipetrar
  • DNas-/RNas-fri; sterila spetsar är också pyrogenfria
  • Steril och klar färg
  • Filter eliminerar aerosolkorskontaminering utan att försegla eller fånga prover
  • Spetsar möjliggör återvinning av icke-kontaminerade prov
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volym (metrisk) 2 till 20μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 46 mm
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Fasad
För användning med (utrustning) Universal passform
Produktlinje SureOne
Afficher plus Afficher moins
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.