Description
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer
Universell passform för pipetrar av forskningskvalitet.
- Konstruerad för ökad noggrannhet och är kompatibla med enkanals-, flerkanals- och elektroniska pipetrar
- DNas-/RNas-fri; sterila spetsar är också pyrogenfria
- Steril och klar färg
- Filter eliminerar aerosolkorskontaminering utan att försegla eller fånga prover
- Spetsar möjliggör återvinning av icke-kontaminerade prov
- Får inte autoklaveras
Spécification
Spécification
| Volym (metrisk) | 10 till 100 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 51 mm |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Fasad |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Afficher plus |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.