Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosolbarriärpipettspetsar
Produktkod. 11923466 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
2 till 20μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11923466 0,1 till 10μ L Paket med 960
11933466 2 till 20μ l Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11923466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00 SEK
    562.89 SEK / Paket med 960
    Save 61.11 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer.
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer
  • Konstruerad för ökad noggrannhet
  • Kompatibel med Eppendorf stil pipetter
  • DNas-/RNas-fri; sterila spetsar är också pyrogenfria
  • Steril och klar färg
  • Filter eliminerar aerosolkorskontaminering utan att försegla eller fånga prover
  • Spetsar möjliggör återvinning av icke-kontaminerade prov
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,75 tum
Längd (metrisk) 4.445cm
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Eppendorf
Produktlinje SureOne
Visa mer Visa mindre
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.