Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosolbarriärpipettspetsar
Produktkod. 11933466 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
2 till 20μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11933466 2 till 20μ l Paket med 960
11923466 0,1 till 10μ L Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11933466
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer.
Välj från ett omfattande sortiment av pipettspetsar för krävande vätskehanteringsapplikationer
Universell passform för pipetter av forskningskvalitet.
  • Konstruerad för ökad noggrannhet och är kompatibla med enkanals-, flerkanals- och elektroniska pipetter
  • DNas-/RNas-fri; sterila spetsar är också pyrogenfria
  • Steril och klar färg
  • Filter eliminerar aerosolkorskontaminering utan att försegla eller fånga prover
  • Spetsar möjliggör återvinning av icke-kontaminerade prov
Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 20μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.08cm
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Eppendorf
Produktlinje SureOne
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.