Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Filterspets Ladda om pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11967724 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1000 μl
30 till 300μ l
Tipsstil:
Micropoint, förlängd längd
Mikropunkt
Förpackningsstorlek:
Paket med 560
Paket med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil unitSize
11967724 30 till 300μ l Mikropunkt Paket med 960
11927724 0,1 till 20μ L Mikropunkt Paket med 960
11917724 0,1 till 10μ L Mikropunkt Paket med 960
11977724 100 till 1000 μl Micropoint, förlängd längd Paket med 560
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11967724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1013.36 SEK
    517.49 SEK / Paket med 960
    Save 495.87 SEK
    48% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nytt, förbättrat Fisherbrand SureOne Reload-systemet erbjuder ett komplett sortiment av mikropunktspipettspetsar med universell passform
Steril och fri från RNas, DNas, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare, endotoxin och DNA
Förpackningsfunktioner
  • Förskjutna brunnar tillåter filterspetsar att staplas
  • Styva skär är i flerkanalsformat som säkerställer säker spetstätning
  • Partinumrerade inlägg för spårbarhet inkluderar även lättläst spetsvolym och Fisher-katalognummer
  • Steril förpackning med yttre hylsa skyddar spetsar från kontaminering vid påfyllning av insatser
  • Miljövänliga omlastningsförpackningar minskar plastavfallet och sparar utrymme
  • Blisterhylsstyrskenor riktar in spetsinsatserna för smidig och pålitlig överföring in i racket
Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
  • Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
  • Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
Infoga funktioner
  • Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
  • Parti —spårbart alla insatser innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
  • Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
  • Kontaktklämma hjälper till att förhindra onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
  • Flerkanalig design; alla skär är 96-brunnars format
  • Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 58 mm
Formatera Påfyllning
Tipsstil Mikropunkt
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Material Polypropen
Visa mer Visa mindre
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.