Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Pipette Tips, Universal Extended Length
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Längd (engelska) | 1,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 46 mm |
| Rena påståenden | DNas, RNas och DNA-fritt |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Förlängd längd |
| Förpackning | Bag of 1000 tips |
| Visa mer |
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.