Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettspetsar, Universal Fit
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Designad för användning vid överföring av stor provvolym. Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka. Alternativ till serologiska pipetter
- Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare och endotoxin och DNA Alla icke-sterila racked och bulk ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNas, DNas och DNA
- Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
- Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
- Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
- Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
- Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
- Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
- Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
- Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
- Parti —spårbart alla insatser innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
- Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
- Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
- Flerkanalig design; alla skär är i 96-brunnars format Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
- Produktinformation visas på kartongen
- Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
- Finger Knockouts ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
- Canyon Cut Package möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
- Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med 52 %
Beställningsinfo
Förpackningsalternativen inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 89 mm |
| Rena påståenden | DNas, RNas och DNA-fritt |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Micro Point |
| Visa mer |
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.