Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettspetsar, Universal Fit
Produktkod. 11568442 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Påfyllning
Färg:
Blått
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Färg Sterilitet Förpackningsstorlek
11568442 Gångjärnsställ Klart Icke-steril Paket med 960
10164694 Gångjärnsställ Klart Sterila Paket med 960
11588442 Påfyllning Klart Icke-steril Paket med 960
10778535 Bulk Blått Icke-steril Paket med 1000
10537014 Gångjärnsställ Blått Icke-steril Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11568442
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Designad för användning vid överföring av stor provvolym. Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka. Alternativ till serologiska pipetter.
Designad för användning vid överföring av stor provvolym. Avancerad formningsteknik säkerställer att spetsarna är raka. Alternativ till serologiska pipetter
  • Alla sterila spetsar är krympförpackade och certifierade fria från RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hämmare och endotoxin och DNA Alla icke-sterila racked och bulk ofiltrerade spetsar är certifierade fria från RNas, DNas och DNA
SureOne Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sitter jäms med stativet, vilket möjliggör enkel flerkanalspipettering
  • Återvinningslogotyp gjuten i alla rackkomponenter
  • Locket med skårad spänne är öppet för autoklavventilation
  • Säkert stacklockskant förhindrar ställ från att glida runt när de staplas och körs runt i ett labb
  • Safe-Lock spärren möjliggör öppning och stängning med en hand och öppnas inte när den tappas
  • Sure-snap-design håller insatsen säkert på plats och förhindrar att den lyfts ut under pipettering
  • Vändbart flip-lock kan vara antingen ett gångjärns- eller lyftlock; gångjärnsformat förhindrar inte användning av en flerkanalspipett
SureOne Infoga funktioner
  • Insatser är lätta att placera på och ta bort från stativet; klämmas fast på ställ för en säker passform
  • Parti —spårbart alla insatser innehåller Fisherbrand artikelnummer, spetsvolym, partinummer
  • Indragna instickshål förhindrar spetsrörelser och stabiliserar dem för flerkanalsarbete
  • Kontaktklämma förhindrar onödig kontakt med spetsarna när du klipper in skär
  • Flerkanalig design; alla skär är i 96-brunnars format Robust icke böjlig design ger säkra tätningar på varje spets
SureOne Ladda om förpackningsfunktioner
  • Produktinformation visas på kartongen
  • Dammflik förhindrar skräp från att förorena produkten
  • Finger Knockouts ger enkel åtkomst för att skjuta ut produkten
  • Canyon Cut Package möjliggör enkel borttagning av spetsinlägg
  • Ladda om förpackningsdesign sparar 58 % bänkutrymme jämfört med packad förpackning; minskar plastavfallet med
Beställningsinfo
Förpackningsalternativen inkluderar bulk, rack, rack steril och omladdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 89 mm
Rena påståenden DNas, RNas och DNA-fritt
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Micro Point
För användning med (utrustning) Universell passform
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Material Polypropen
Examen 100, 200, 500, 1000 μL
Visa mer Visa mindre
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.