Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Specialpipettörstips
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk, packad
Gångjärnsställ
Slumpmässig
Steril med gångjärn
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Beskrivning
- Spetsar med förlängd längd och format med stora munstycksspetsar tillgängliga
- Icke-sterila föremål är certifierade att vara fria från RNas/DNas och DNA
- Sterila föremål är e-beam sterila och certifierade för att vara fria från RNas/DNas, pyrogen, bioburden, PCR* hämmare och endtoxiner
- Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter (optimal passform med Fisherbrand Elite™ pipett)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,96 tum. |
| Längd (metrisk) | 4.97 cm |
| Rena påståenden | Certified to be free of RNase, DNase, DNA and Pyrogen |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Genomisk/Bred öppning |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.