Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Specialpipettörstips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11957744 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Bulk, packad
Gångjärnsställ
Steril med gångjärn
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera unitSize
11957744 100 till 1000 μl Icke-steril Gångjärnsställ Paket med 960
11967744 100 till 1000 μl Sterila Steril med gångjärn Paket med 960
11927744 1 till 200μ L Icke-steril Gångjärnsställ Paket med 960
11937744 1 till 200μ L Sterila Steril med gångjärn Paket med 960
11917744 1 till 200μ L Icke-steril Bulk, packad Paket med 1000
12992581 100 till 1000 μl Icke-steril Bulk Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11957744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.25 SEK
    476.64 SEK / Paket med 960
    Save 97.61 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan förlängd längd eller stor öppning, steril eller icke-steril. Fisherbrand™ Specialty Pipettor Tips, Filtered är certifierade att vara fria från RNase, DNase och DNA.
  • Spetsar med förlängd längd och format med stora munstycksspetsar tillgängliga
  • Icke-sterila föremål är certifierade att vara fria från RNas/DNas och DNA
  • Sterila föremål är e-beam sterila och certifierade för att vara fria från RNas/DNas, pyrogen, bioburden, PCR* hämmare och endtoxiner
  • Kompatibel med de flesta populära märkena av pipetter (optimal passform med Fisherbrand Elite™ pipett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.99 cm
Rena påståenden Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Funktioner Låg retention
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Genomisk/Bred öppning
Förpackning 96 Tips/Rack, 960/Pk., 4800/Cs.
Produkttyp Non-Filtered Pipette Tip
För användning med (utrustning) Universal Fit, passar de flesta pipetter
Graderad Ja
Material Polypropen
Visa mer Visa mindre
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.