Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Specialpipettörstips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12992581 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
100 till 1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk, packad
Gångjärnsställ
Slumpmässig
Steril med gångjärn
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 12992581
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan förlängd längd eller stor öppning, steril eller icke-steril. Fisherbrand™ Specialty Pipettor Tips, Filtered är certifierade att vara fria från RNase, DNase och DNA.
  • Large orifice, 1.5 mm inner diameter, helps reduce shearing forces
  • Low Retention, hydrophobic feature provides maximum sample recovery
  • Non-sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA and Pyrogen
  • Sterilized products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
  • Universal Fit, compatible with most popular brands of pipettor (optimal fit with Fisherbrand Elite™ pipettor)
Available bulk, rack non-sterile, rack sterile, and filtered rack sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Clear
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (engelska) 3.5 in.
Längd (metrisk) 8.99 cm
Rena påståenden Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Formatera Slumpmässig
Tipsstil Genomic/Wide Orifice
Förpackning Bulk, 1000 Tips/Bag, 10,000/Cs.
Produkttyp Non-Filtered Pipette Tip
För användning med (utrustning) Universal Fit, fits most pipettes
Graderad Yes
Material Polypropylene
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.