Läs mer
Thermo Scientific™ SurePac™ Bio 550 SEK MDi™ HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Upplev framtiden för Size-Exclusion Chromatography (SEC) med SurePac™ Bio 550 SEK MDi™ analytiska kolonner och skydd exklusivt designade för att leverera robust och reproducerbar prestanda med hög upplösning och genomströmning för att påskynda din terapeutiska analysprocess. Kolumnen är banbrytande MDi™ teknologin integrerar vår avancerade 3μ m monodispers kiseldioxidpartikelplattform med bioinert hårdvara för att säkerställa överlägsen tillförlitlighet för bästa provåtervinning. SurePac™ Bio 550 SEK MDi™ kolonn är idealisk för AAV-genterapeutisk analys och erbjuder utmärkt selektivitet tack vare den dedikerade mindre partikeln (3μ m) storlek kombinerat med breda porer (550Å ) för att separera monomera AAV från aggregat baserat på deras storleksskillnader.
SurePac Bio 550 SEK MDi kolonner och skydd är baserade på hög renhet, sfäriska, porösa (550Å ), 3μ m monodispergerade kiseldioxidpartiklar som är kovalent modifierade med ett patentskyddat diolhydrofilt skikt. Denna unika design ger kortare diffusionsavstånd och förbättrad reproducerbar massöverföring och smalare toppar. Den konsekventa storleken på dessa partiklar underlättar exakt kontroll över mediasyntes och kolonnpackning, vilket avsevärt förbättrar kolumn-till-kolumn och parti-till-lot-reproducerbarhet. Kolumnerna är inrymda i en hydrofil bioinert-belagd hårdvara av rostfritt stål för att eliminera sekundära interaktioner, vilket säkerställer optimal prestanda under den initiala injektionsprocessen.
- Idealisk för AAV-genterapikarakterisering och kvalitetskontrollbedömning på grund av selektiviteten hos den dedikerade mindre partikeln (3μ m) kombinerat med breda porer (550Å ) storlek
- Överlägsen kolumn-till-kolumn- och parti-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolumnvariabilitet som ett problem vid stabilitet och QA/QC-testning
- Högeffektiva toppar med utmärkt återhämtning
- Högre upplösning och genomströmning för snabb handläggningstid utan att offra prestanda
- Bioinert hårdvara för att eliminera analytabsorption
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 0,6 ml/min. |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 3500 psi (241 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperatur | 20 °C till 60 °C |
| Stationär fas | Proprietär |
| Visa mer |