Läs mer
Thermo Scientific™ SurePac™ Protein RP MDi™ HPLC-kolumner
Produktkod. 31902952 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
2.1 mm
300μ m
Längd (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk)
31902952 2.1 mm 50 mm
31902951 2.1 mm 20 mm
31902954 2.1 mm 100 mm
31902953 300μ m 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31902952 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 43722052132
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SurePac Protein RP MDi är en bioinert omvändfaskolumn konstruerad för robust HPLC- och LC-MS-analys av intakta proteiner, mAbs och ADC. Den minimerar ospecifika interaktioner med pelarhårdvaran, förbättrar återhämtningen och levererar reproducerbara, högupplösta separationer för känsliga terapeutiska proteinflöden.
Thermo Scientific™ SurePac™ HPLC-kolonner för protein RP MDi™ levererar högupplösta, reproducerbara separationer för monoklonala antikroppar, antikroppsunderenheter och ADC:er över utvecklings- och kvalitetskontrollarbetsflöden. Byggda på monodispers, supermakroporös polymerpartikelteknologi med bioinert hårdvara ger de stabil prestanda under förhöjda temperaturer som används i LC-MS, vilket möjliggör konsekvent toppform, pålitlig upplösning och hållbar drift för skalbar proteinanalys.
  • Designad för omvänd fas proteinseparationer
  • Konstruerad för intakta proteiner, mAbs och ADC, vilket ger pålitlig retention och selektivitet över ett brett spektrum av molekylvikter.
  • Bioinert, metallfri flödesväg
  • Optimerad för LC-MS-proteinflöden
  • Fullt kompatibel med MS-vänliga mobila faser, vilket möjliggör känslig och reproducerbar detektion av intakta proteiner och peptidkartor.
  • Robust stationär fas för högtemperaturdrift
  • Bibehåller stabil prestanda under höga temperaturer och höga organiska förhållanden, vilket stödjer snabba lutningar och hållbara metoder.
  • Utmärkt toppform och upplösning
  • Levererar skarpa, symmetriska toppar och effektiv separation av proteinvarianter, isoformer och närbesläktade arter.
  • Reproducerbar prestanda över kolumner och batcher
  • Strikta tillverkningskontroller säkerställer konsekventa resultat och smidig metodöverföring mellan instrument och laboratorier.
  • Lämplig för utvecklings- och rutinanalys
  • Stöder metodutveckling, karaktärisering och QC-arbetsflöden, vilket minskar behovet av kemiska metoder med flera kolonner.
  • Kompatibel med UHPLC- och HPLC-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,2 till 0,6 ml/min.
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 6500 psi (448 bar)
Partikelstorlek 2,5 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Proprietär supermakroporös
Temperatur 5 °C till 90 °C
Stationär fas Poly-DVB
Förpackningsmaterial Polymer