Beskrivning
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Sample Preparation Kit (Protein A/G eller streptavidin) ger en optimerad lösning för immunoutfällning och MS-peptidberedning av prover uppströms LC-MS/MS-analys. Dessa kit har noggrant verifierats med användning av ett flertal multiplexerade målantigener med olika uttrycksnivåer. De SureQuant produktfamiljen möjliggör användning av provförberedande kit för immunutfällning (IP) och peptidkvantifieringsmoduler tillsammans eller oberoende för SRM/PRM-analys.
•Multiplex —IP-MS-kit har designats för multiplex IP med både Protein A/G och Streptavidin magnetiska pärlor
•Flexibla —universella reagenser möjliggör individuellt urval av mål för IP att användas ensamma eller i kombination med SureQuant peptidkvantifieringspaneler
•Optimerad förenklad —och kondenserad procedur för att förbereda prover för LC-MS-analys
•Låg —bakgrundsbindning, tvätt- och elueringsbuffertar optimerade för att ta bort föroreningar och minimera anrikning av bakgrundsproteiner
De SureQuant Protein A/G och Streptavidin IP-MS provberedningssatser har utformats för att stödja målinriktad kvantifiering med SureQuant eller SRM/PRM-analys. Satsen innehåller högkvalitativa Pierce Protein A/G eller Streptavidin magnetiska pärlor tillsammans med reagenser som har optimerats för MS-kompatibilitet. Det strömlinjeformade förfarandet möjliggör matsmältning omedelbart efter immunoutfällningselueringssteget, vilket underlättar MS-provberedning i∼ 4 timmar för LC-MS/MS-analys samma dag.
Applikationer:
• Anrikning av mål med låg förekomst för att förbättra MS-känsligheten
• Identifiering av målproteiner som inte är detekterbara genom western blotting
• Kvantifiering av målproteiner genom LC-MS-analys
• Screening av antikroppar för IP-MS
• Anrikning av målproteiner uppströms om riktad analys (SRM )
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Protein A/G magnetiska pärlor |
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produktlinje | SureQuant |
| Innehåll och lagring | Trypsinproteas, 2 x 20μ g Trypsin Storage Solution, 250μ Bond-Breaker™ TCEP-lösning, neutralt pH, 0,5 ml 10 % Pierce™ MgCl2 Trifluorättiksyra (TFA), sekvenseringsgrad, 0,5 mL 1 M , 0,75 mL Förvara trypsin vid °4 C. Förvara trypsinförvaringslösning vid -20 °C. |
| Utgångsmaterial | Celler, Vävnad |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Prov förberedande berikning |
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| För användning med (applikation) | MS-kompatibel immunutfällning |