Läs mer
Thermo Scientific™ SureQuant™ Fosfopeptidlämplighetsstandarder
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard innehåller en optimerad blandning av 131 isotopiskt märkta fosfopeptider för att samtidigt övervaka och kvantifiera fosforyleringssignalering. De SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard innehåller en blandning av 20 isotopiskt märkta fosfopeptider med ökande hydrofoba egenskaper för LC-optimering och övervakning av LC-MS/MS-systemprestanda. När de används tillsammans hjälper standarderna till att säkerställa optimal instrumentprestanda och provbedömning för fosforyleringshändelser.
De specifika fosfopeptiderna i SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard har valts för att täcka biologiskt relevanta fosforyleringsställen för 89 nyckelproteiner från sju olika signalvägar inklusive EGFR/HER, RAS-MAPK, PI3K/AKT/mTOR, AMPK, död/apoptos och stress (p38/SAPK/JNK). För optimala resultat bör MS-provberedningen inkludera fosfopeptidanrikning, med standarden insatt före MS-provberedningen (1 pmol) eller efter fosfopeptidanrikning (0,8 pmol). Möjligheten att samtidigt övervaka och kvantifiera dessa mål i ett enda prov är ett kraftfullt verktyg för bedömning av normal och onormal signalvägsaktivitet.
Fosfopeptiderna utvalda för SureQuant Fosfopeptidlämplighetsstandard representerar relevanta proteiner från viktiga signalvägar som inkluderar serin-, treonin- och tyrosinfosforylering. De 20 fosfopeptiderna har ett brett spektrum av retentionstider och har designats för användning med fosfopeptidprover för att bedöma systemets prestanda och för att bättre möjliggöra förutsägelse av peptidretentionstider för att maximera fosfopeptididentifikationer.
Funktioner inkluderar:
•Optimerad —validerad blandning av 131 HeavyPeptide AQUA Grundläggande fosforylerade peptider (SureQuant Multipathway standard) eller 20 HeavyPeptide AQUA Grundläggande fosfopeptider (SureQuant Lämplighetsstandard)
•Multiplex —lämplig för relativ kvantifiering av fosforyleringshändelser för 89 nyckelproteiner i sju cellulära signalvägar (SureQuant Multipathway standard)
•Prediktivt —utbud av peptider med ökande hydrofoba egenskaper för metodoptimering och beräkning av peptidretentionstider
•Övervakar —utmärkt QC-analysverktyg för kvalitetsbedömning av LC- och MS-instrumentprestanda (SureQuant Lämplighetsstandard)
•Bekvämt tillhandahålls i ett —flytande format som är färdigt att använda
Applikationer:
•Standard för databeroende inhämtning (DDA)
• Standard för riktade MS (t.ex. SRM , PRM)
• Optimering av LC-parametrar
• Identifiering av totalt peptidelueringsfönster
• Optimering av MS parametrar
För optimala resultat bör MS provberedning innefatta fosfopeptidanrikning. Vi rekommenderar användning av EasyPep Maxi MS Sample Prep Kit (kat. nr. A45734) kombinerat med High Select Phosphopeptide Enrichment Kit (kat. nr. A32992, A32993 eller A52283) för provberedning. Standardiserade metoder och dataprocessmallar tillhandahålls för strömlinjeformad datainsamling och analys.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | SureQuant™ Multipathway Phosphopeptide Standard (100 fmol/μL) |
| Koncentration | 100 fmol/μl |
| Kvantitet | 200 μL |