Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,2 ml TPX Screw Top Microvial med glasinsats för< 2 mL prover, nivå 3 högpresterande applikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd Thermo Scientific™ SureSTART™ TPX Screw Top Microvial med glasinsats, Performance Level 3, när du arbetar med< 2 mL prover och behöver maximal provinjektion. Denna mikroflaska är gjord av bärnsten TPX polymetylpenten (PMP ), som är lätt och transparent och har både värme- och kemikaliebeständiga egenskaper. Den fasta glaskoniska insatsen tar bort behovet av att montera en flaska och insats innan användning. Denna nivå 3-flaska är vår högsta prestandanivå, designad för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Funktioner
- Specifikation Certifierad för att säkerställa deras fysiska mått och kompatibilitet med autosamplern
- Uppfyller alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Använd 9 mm skruvkorkor och septa för att täta dessa flaskor
Prestandanivå 3 flaskor – för högpresterande tillämpningar
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
- Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC- och LC Orbitrap™ MS-system samt andra högupplösta instrument med noggrann massa (HRAM)
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART ampuller är dimensionsverifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Amber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Bärnsten TPX med konisk glasinsats |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | (U)HPLC, GC, MS |
| Graderad | No |
| Infoga typ | Fixed Insert |
| Material (Beläggning) | No |
| Visa mer |