Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glas Crimp Top Microvials för< 2 mL prover, nivå 3 högpresterande applikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glass Crimp Top Microvials, Performance Level 3, när du behöver maximera injektionsvolymen för< 2 ml prover. Denna 12x32 mm mikroflaska har en fast insats som ger en total användbar volym på 0,25 ml och en restvolym på 4μ L. Tillgänglig i klart och bärnstensfärgat glas. Detta är en Performance Level 3-flaska, vilket betyder att den är utformad för att skydda dina mest värdefulla prover och ge konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet. Dessa flaskor uppfyller alla krav i US, EU, JPN Pharmacopeia. Använd 11 mm crimplock och septa för att försegla dessa flaskor. Köp i bulk för större besparingar.
Funktioner
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
- Identifieras av tre vågor på flaskan
- Bekväm skrivyta
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
- Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Bärnstensfärgat glas |
| Volym (metrisk) | 0.3 mL |
| Infoga typ | Fixed |
| Nivå | Nivå 3 |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Storlek (metrisk) öppning | 11 mm |
| Basstil | Inre fast insats - konisk |
| Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
| Volym (metrisk) Totalt | 0.3 mL |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Visa mer |