Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml Glass Screw Top Microvials för <2 ml-prover, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 17394063 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Amber
Clear
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
17394063 Amber 100/Pk.
17304073 Amber 5000/Pk.
17314073 Amber 1000/Pk.
17324073 Clear 100/Pk.
17334073 Clear 5000/Pk.
17344073 Clear 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17394063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PSV903FIVAP
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Använd SureSTART™ 0,3 ml Glass Screw Top Microvials, prestandanivå 3, för att maximera injektionsvolymen vid analys av provstorlekar på mindre än 2 ml.
Välj Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml Glass Screw Top Microvials, prestandanivå 3, när du behöver maximera injektionsvolymen för <2 ml-prover. Denna 12x32 mm-mikroflaska har en fast insats som ger en total användbar volym på 0,25 ml och en restvolym på 4 μl. Tillgänglig i klart och bärnstensfärgat glas. Detta är en Performance Level 3-flaska, vilket betyder att den är utformad för att skydda dina mest värdefulla prover och ge konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Funktioner
  • Specifikationscertifierad för att säkerställa fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet
  • Uppfyller alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
  • Använd 9 mm-skruvlock och septa för att försegla denna flaska
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 3 flaskor – för högpresterande tillämpningar
  • Identifieras av tre vågor på flaskan
  • Bekväm skrivyta
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och andra högupplösta instrument för precis massa (HRAM).
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART-flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
SureSTART-prestandanivåer
SureSTART-flaskor, lock, insatser, septa och satser finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografigodkända SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera prestanda, provsäkerhet och den reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är det viktigaste SureSTART nivå 2-flaskor har mycket låg metallhalt och lakbara ämnen för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste SureSTART nivå 3-produkter förpackas i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och bestämmelser för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART-flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 4.5 mm
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Bärnstensfärgat glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 0.3 mL
För användning med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Graderad Yes
Infoga typ Fixed Insert
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 1 Pk. of 100
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Trådstil 9 mm Short Thread
Volym (metrisk) Rest <4 μL
Basstil Inre fast insats - konisk
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 0.30 mL
Förslutningstyp Skruvlock med kort gänga
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 0.25 mL
För användning med (utrustning) HPLC/GC Autosampler
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Skruvgängsmikrovial