Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glas Snap Top Microvials för< 2 mL prover, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17364023 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Amber
Clear
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
17364023 Clear 100/Pk.
17374023 Clear 5000/Pk.
17384023 Clear 1000/Pk.
17394033 Amber 100/Pk.
17304043 Amber 5000/Pk.
17314043 Amber 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17364023 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PRV1103FIVP
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använda SureSTART™ Snap Top-mikroflaskor av glas, prestandanivå 3, för att maximera injektionsvolymen vid analys av prover på mindre än 2 ml.
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ Glas Snap Top Microvials, Performance Level 3, för att maximera injektionsvolymen vid analys< 2 mL prover. Med yttermått på 12x32 mm har denna mikrovial av klart eller bärnstensfärgat glas en konisk, fast inre insats för att möjliggöra en användbar volym på 0,25 ml och en restvolym på 4μ L. Detta är en flaska med prestandanivå 3, vilket betyder att den är designad för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser. De är specifikationscertifierade för att säkerställa fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet. Dessa flaskor uppfyller alla krav i US, EU, JPN Pharmacopeia.
Funktioner
  • Använd 11 mm snäpplock och septa eller 11 mm crimplock och septa för att försegla dessa flaskor
  • Våra snäpplock ger en mycket tät försegling tack vare sitt mjuka polyetenmaterial (PE) och dubbla snäppfunktion
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
  • Identifieras av tre vågor på flaskan
  • Bekväm skrivyta
  • Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
  • Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 4.5 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 0.3 mL
För användning med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Graderad Yes
Infoga typ Fixed Insert
Material (Beläggning) No
Förpackningstyp 1 Pk. of 100
Storlek (metrisk) öppning 11 mm
Volym (metrisk) Rest <4 μL
Basstil Inre fast insats - konisk
Produktlinje SureSTART nivå 3
Volym (metrisk) Totalt 0.30 mL
Förslutningstyp Snap Cap
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 0.25 mL
För användning med (utrustning) HPLC/GC Autosampler
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Snap Microvial