Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 mL Total Recovery, genomskinlig glasögonflaska med skruv, 100/pack, nivå 3
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml Total Recovery Glass Screw Top Microvials, Performance Level 3, när du behöver maximera injektionsvolymen för< 2 mL prover. Tillgänglig i klart och bärnstensfärgat glas, har denna Total Recovery-mikroflaska i ett stycke en mycket låg restvolym på grund av en speciellt formad djup och smal inre reservoar som samlar upp vätskan i basen så att kompatibla autosamplers kan samla upp allt utom 1-2μ L prov med en total provvolym på 1,2 ml och en restvolym på 1μ L. Yttermåtten för dessa flaskor är 12x32 mm. Dessa Performance Level 3-flaskor är designade för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Funktioner
- Specifikation Certifierad för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet
- Uppfyller alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Täta med 9 mm skruvlock och septa
- Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande applikationer
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
- Rekommenderas för användning med Thermo Scientific™ GC och LC Orbitrap™ MS-system och annan högupplöst exakt massa (HRAM ) instrument
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Klart glas |
| Volym (metrisk) | 1,5 ml |
| Nivå | Nivå 3 |
| Antal per förpackning | 100/förpackning |
| Storlek (metrisk) öppning | 9 mm |
| Volym (metrisk) Rest | 1μ L |
| Basstil | Total återhämtning |
| Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
| Volym (metrisk) Totalt | 1.5 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock med kort gänga |
| Visa mer |