Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 mL Glas High Recovery Screw Top Microvials för< 2 mL prover, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välja Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 ml High Recovery Glass Screw Top Microvials för att maximera injektionsvolymen för< 2 mL prover i applikationer med hög genomströmning. Med dimensionerna 12x32 mm har dessa mikroflaskor en inre konisk behållare som ger en total användbar volym på 1,5 ml och en restvolym på 4μ L. Prestandanivå 2-flaskor säkerställer data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i högkapacitetsapplikationer som använder GC, HPLC/UHPLC och en- eller trippelkvadrupol MS-system. Använd nivå 2-flaskor för rutinmässiga QA/QC-applikationer, där analytnivåerna är uppnåbara eller nära metodens detektionsnivå. De har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara ämnen och uppfyller höga standarder för att uppfylla dina regulatoriska krav. Dessa flaskor är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet.
Funktioner
- Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
- Använda Thermo Scientific 9 mm skruvlock och septa för att försegla denna flaska
- Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
- Lämplig för GC, HPLC/UHPLC och masspektrometri (MS)-tillämpningar
Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
- Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
- Enhetlig och felfri
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Klart glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Volym (metrisk) | 1.7 mL |
| För användning med (applikation) | (U)HPLC, GC, MS |
| Graderad | Yes |
| Infoga typ | None |
| Visa mer |