Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml glasflaskor med skruvlock headspace, nivå 2
Produktkod. 17333883 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
17333883 Bärnsten 100/Pk.
17303883 Klart 100/Pk.
17313883 Klart 5000/Pk.
17323883 Klart 1000/Pk.
17343883 - 5000/Pk.
17353883 Bärnsten 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17333883 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6ASV102
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
För att hjälpa till att leverera högkvalitativ, reproducerbar data i höggenomströmningsanalys av GC och MS, välj SureSTART™ 10 ml glasflaskor med skruvlock (nivå 2)
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml skruvtopps-headspace-flaskor (nivå 2) är designade för rutinmässig QA/QC och höggenomströmningsanalytiska tillämpningar för alla headspace GC- och masspektrometriinstrument (MS).
Skruvlocket ger en färdig och bekväm lösning som inte kräver krimpning eller avtorkningsverktyg.
Tillverkade av högrena klara eller bärnstensfärgade glas, minimerar dessa flaskor metallinnehåll, extraktbara ämnen och lakbara ämnen – avgörande för att bibehålla provets integritet och uppfylla USA:s, EU:s och JPN:s farmakopeiska standarder.
Dessa flaskor är tillverkade för att tåla högre temperaturer och interna tryck som krävs för analyser av flyktiga gaser.
Varje flaska är specifikationscertifierad för att säkerställa deras fysiska mått och kompatibilitet med autosampler.
Kombinera med Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm skruvkorkor och septa för att säkerställa optimal prestanda.
Nyckelfunktioner
  • Tillverkad för att tåla högre temperaturer och interntryck för analyser av flyktiga gaser
  • Finns i klart och bärnstensfärgat glas
  • För en säker, läckagefri tätning, kombinera med SureSTART™ 18 mm skruvkorkor och septa
  • Write-on-patch för stickmärkning och spårning
Prestandanivå 2 – för höggenomströmningsapplikationer
  • Identifierad av två vågor på flaskan
  • Uppfyller kraven i USA, EU och JPN Pharmacopeia
  • Optimalt för GC- och MS-applikationer
  • Lågt metallinnehåll, extraktbara ämnen och lakbara ämnen för konsekventa analytiska resultat
  • Stöder spårbara, reproducerbara och validerade resultat utan avbrott i genomströmningen
Specifikationscertifierad
_x000D_
  • Dimensionsverifierad för fullständig autosamplerkompatibilitet
  • Inspekterades via automatiserade optiska och mätsystem för att bibehålla strikta toleranser
  • Tillverkad av enhetligt, felfritt glas för pålitlig prestanda
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Överensstämmelseintyg tillgängligt via lottnummer för revision och dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 11.5 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Volym (metrisk) 10 mL
För användning med (applikation) Headspace
Graderad Ja
Infoga typ Hold (Håll)
Material (Beläggning) Nej
Förpackningstyp 1 pk. om 100
Storlek (metrisk) öppning 18 mm
Trådstil 18 mm
Volym (metrisk) Rest <0.8 mL
Basstil Yttre basstil: Rund botten Inre basstil: Platt botten
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 10 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 18 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 8 mL
För användning med (utrustning) Headspace Autosampler
Typ av flaska Headspace-flaskor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Skruvgänga