Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, Nivå 1 Vardagsanalys
Produktkod. 17374093 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Septum:
Naturgummi/Klar TEF
Vit silikon/röd PTFE
Hårdhet:
45 Strand
60 Strand
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
5000/förpackning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Hårdhet Tjocklek (metrisk) Kvantitet
17374093 Naturgummi/Klar TEF 60 Strand 1 mm 100/förpackning
17394093 Naturgummi/Klar TEF 60 Strand 1 mm 1000/förpackning
17384093 Naturgummi/Klar TEF 60 Strand 1 mm 5000/förpackning
17304103 Vit silikon/röd PTFE 45 Strand 1,3 mm 100/förpackning
17324103 Vit silikon/röd PTFE 45 Strand 1,3 mm 1000/förpackning
17314103 Vit silikon/röd PTFE 45 Strand 1,3 mm 5000/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17374093 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CHCC1110
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Välj nivå 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Crimpflaskor av glas (nivå 1). Välj nivå 1-kapslar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan aluminiumkapslar med silikon/PTFE eller gummi/TEF septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 1-kapslar är kostnadseffektiva och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Material Aluminium
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Naturgummi/Klar TEF
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 1
Hårdhet 60 Strand
Produktlinje SureSTART
Kvantitet 100/förpackning
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) 11 mm Crimp Top-flaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Krymplock
Septum Color Red-Orange/Clear