Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, Nivå 1 Vardagsanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Crimpflaskor av glas (nivå 1). Välj nivå 1-kapslar för kromatografigodkända, kostnadsoptimerade produkter som är lämpliga för vardagsanalyser och kompatibla med alla instrumenttyper. Välj mellan aluminiumkapslar med silikon/PTFE eller gummi/TEF septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 1-kapslar är kostnadseffektiva och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkändSureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörandeSureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måsteSureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Material | Aluminium |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Naturgummi/Klar TEF |
| Inkluderar | Septum |
| Nivå | Nivå 1 |
| Antal per förpackning | 10 x 100/Pk. |
| Hårdhet | 60 Strand |
| Visa mer |