Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Brand:  Thermo Scientific™ 6ACC11ST1T
3487.94 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17303783
  • 3510.00 SEK / Paket med 1000
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Silver
Vit silikon/röd PTFE
1000/Cs.
SureSTART Nivå 2
Specifikationscertifierad
11 mm
Aluminium
Nivå 2
45 Strand
1 mm
Crimp Cap
11 mm crimpflaskor
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer > 1000/Cs.