Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ Silverfärgade aluminium-11 mm krympkapslar
Produktkod. 17353773 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Septum:
Röd silikon/klar PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Hårdhet:
45 Strand
60 Strand
ACT-etikett:
Ja
Nej
Antal per förpackning:
100-pack
1000/Cs.
5000/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Hårdhet ACT-etikett Antal per förpackning
17353773 Röd silikon/klar PTFE 60 Strand Ja 100-pack
17363773 Röd silikon/klar PTFE 60 Strand Nej 5000/Cs.
17373773 Röd silikon/klar PTFE 60 Strand Ja 1000/Cs.
17383773 Vit silikon/röd PTFE 45 Strand Ja 100-pack
17393773 Vit silikon/röd PTFE 45 Strand Nej 5000/Cs.
17303783 Vit silikon/röd PTFE 45 Strand Ja 1000/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17353773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6ACC11RT1
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Crimpflaskor av glas (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj bland aluminiumkåpor med silikon/PTFE-septa för alla ändamål med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestanda Level 2-kapslar tillverkas och testas för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet i resultaten för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Material Aluminium
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Röd silikon/klar PTFE
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 2
Antal per förpackning 100-pack
Hårdhet 60 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) 11 mm crimpflaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Krymplock
Septum Color Red/Clear