Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer Produktkod.: 18284584
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 18284584 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klart, Naturligt rött gummi/PTFE, 60 Strand, 100 Pk.
Färg:
Blått
Guld
Klart
Rött
Silver
Septum:
Naturligt rött gummi/PTFE
Röd silikon/klar PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Hårdhet:
45 Strand
60 Strand
Antal per förpackning:
100 Pk.
1000/Cs.
5000/Cs.
Produktkod. 18284584
Brand: Thermo Scientific™ 6ACC11NR1G
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Crimpflaskor av glas (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj bland aluminiumkåpor med silikon/PTFE-septa för alla ändamål med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 2-kapslar är tillverkade och testade för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet av resultat för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
• Nivå 2: Högkapacitetsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
• Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Grön
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Septum Naturligt rött gummi/PTFE
Inkluderar Septum
Material (tätning) Naturligt rött gummi/PTFE
Nivå Nivå 2
Antal per förpackning 100 Pk.
Hårdhet 60 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (metrisk) 5.7 mm
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) LC/GC autosampler
Typ av flaska 11 mm crimpflaska
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer >