Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 18264584 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Septum:
Klar silikon/vit PTFE
PTFE/Silicon/PTFE
Silikon/PTFE
Material:
Aluminium
Aluminium, Silikon, PTFE
Magnetisk stål
Förslits:
Ja
Nej
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Material Förslits
18264584 Silikon/PTFE Aluminium, Silikon, PTFE Ja
17323933 Silikon/PTFE Aluminium Nej
17333933 PTFE/Silicon/PTFE Aluminium Nej
17373933 Klar silikon/vit PTFE Magnetisk stål Ja
17885184 Klar silikon/vit PTFE Magnetisk stål Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18264584 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PCC11ST101X
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 11 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använd Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm crimp caps med crimpampuller som har en öppning på 11 mm, inklusive våra SureSTART 2 ml glascrimpampuller och glascrimpmikrovials för < 2 ml prover (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller högsta nivå av provsäkerhet och integritet. Välj mellan aluminium- och magnetstålkapslar med allround-silikon/PTFE-septor med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosampler-nålar. Använd Thermo Scientific™ manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 3-kapslar är särskilt utformade och behandlade för masspektrometri och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraktbara ämnen och lakbarhet, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminium, Silikon, PTFE
Förslits Ja
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Septum Silikon/PTFE
Inkluderar Septum
Material (tätning) Silikon/PTFE
Nivå Nivå 3
Antal per förpackning 100
Stil Förslits
Hårdhet 30 Shore
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) LC/GC autosampler
Typ av flaska Ingen flaska
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Specification Certified
Höjd (metrisk) 5.7 mm
Produkttyp Krymplock
Septum Color Blue/Clear