Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snäppflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Brand:  Thermo Scientific™ 6ARC11ST1RF
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17323853
  • 15420.00 SEK / Paket med 5000
Bara null kvar
Beräknad leverans: 12-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Vit/röd
Polyeten
Nivå 2
SureSTART Nivå 2
1 mm
Snap Cap
11 mm Snap-flaskor
Rött
Vit silikon/röd PTFE
55 Strand
5000/Pk.
Specifikationscertifierad
11 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer >