Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17333843 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rött
Svart
Septum:
Jungfrulig PTFE
Naturgummi/Klar TEF
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Silikon/Polyimid
Hårdhet:
45 Strand
53 Strand
55 Strand
60 Strand
Kvantitet:
100-pack
1000/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Hårdhet Kvantitet Förpackningsstorlek
17333843 Blått Naturgummi/TEF 60 Strand 100-pack -
17993601 Blått Silikon/Polyimid 45 Strand 100-pack -
17343843 Blått Naturgummi/TEF 60 Strand 5000/förpackning -
17353843 Rött Naturgummi/TEF 60 Strand 100-pack -
17363843 Rött Naturgummi/Klar TEF 60 Strand 5000/förpackning -
17373843 Rött Naturgummi/TEF 60 Strand 1000/förpackning -
17383843 Blått Naturgummi/TEF 60 Strand 1000/förpackning -
17393843 Blått Silikon/PTFE 45 Strand 100-pack -
17303853 Blått Silikon/PTFE 45 Strand 5000/förpackning -
17313853 Rött Silikon/PTFE 55 Strand 100-pack -
17323853 Rött Silikon/PTFE 55 Strand 5000/förpackning -
17333853 Rött Silikon/PTFE 55 Strand 1000/förpackning -
17343853 Blått Silikon/PTFE 45 Strand 1000/förpackning -
17885174 Klart Rött gummi/PTFE 60 Strand 100-pack Paket med 100
17845184 Klart Silikon/PTFE 45 Strand 100-pack -
17815174 Svart Silikon/PTFE 45 Strand 100-pack -
17835214 Orange Silikon/PTFE 45 Strand 100-pack -
17875214 Orange Silikon/PTFE 45 Strand 1000/förpackning -
17825214 Klart Jungfrulig PTFE 53 Strand 100-pack Paket med 100
17835174 Blått Rött gummi/PTFE 60 Strand 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17333843 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6ARC11NRT1
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snäppflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snapflaskor som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Snapflaskor av glas (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj bland mjuka polyetenlock med dubbel snäppfunktion som garanterar en tät försegling. Våra snäpplock inkluderar silikon/PTFE eller gummi/TEF septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar.
Våra prestanda Level 2-kapslar tillverkas och testas för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet i resultaten för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Naturligt/Klart
Färg Blått
Material Polyeten
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Septum Naturgummi/TEF
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 2
Hårdhet 60 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) 11 mm snap ring-flaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Snap Cap
Septum Color Röd-Orange/Klar