Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snäppflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Brand: Thermo Scientific™ 6ARC11ST1OR
340.05 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snapflaskor som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Snapflaskor av glas (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj bland mjuka polyetenlock med dubbel snäppfunktion som garanterar en tät försegling. Våra snäpplock inkluderar silikon/PTFE eller gummi/TEF septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar.
Våra prestandanivå 2-kapslar är tillverkade och testade för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet av resultat för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Vit/röd | |
Polyeten | |
Nivå 2 | |
SureSTART Nivå 2 | |
1 mm | |
Snap Cap | |
Flaska med snäpplock |
Orange | |
Vit silikon/röd PTFE | |
45 Strand | |
100 Pk. | |
Specifikationscertifierad | |
11 mm |