Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 17354003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Förslits:
Ja
Nej
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Förslits Kvantitet Förpackningsstorlek
17354003 Blått Vit silikon/röd PTFE Nej 100-pack -
17384163 Blått Blå silikon/klar PTFE Nej 100-pack -
17394163 Blått Blå silikon/klar PTFE Nej 5000-pack -
17384003 Rött Blå silikon/klar PTFE Nej 100-pack -
17394003 Rött Blå silikon/klar PTFE Nej 5000-pack -
17304013 Rött Blå silikon/klar PTFE Nej 1000-pack -
17304173 Blått Blå silikon/klar PTFE Nej 1000-pack -
17324013 Blått Vit silikon/röd PTFE Nej 5000-pack -
17334013 Rött Vit silikon/röd PTFE Nej 100-pack -
17344013 Rött Vit silikon/röd PTFE Nej 5000-pack -
17354013 Rött Vit silikon/röd PTFE Nej 1000-pack -
17364013 Blått Vit silikon/röd PTFE Nej 1000-pack -
17374013 Blått Vit silikon/blå PTFE Ja 100-pack Paket med 100
17384013 Blått Vit silikon/blå PTFE Ja 5000-pack -
17394013 Rött Vit silikon/blå PTFE Ja 100-pack -
17304023 Rött Vit silikon/blå PTFE Ja 5000-pack -
17314023 Rött Vit silikon/blå PTFE Ja 1000-pack -
17324023 Blått Vit silikon/blå PTFE Ja 1000-pack -
17334023 Klart Vit silikon/röd PTFE Ja 100-pack -
17344023 Klart Vit silikon/röd PTFE Ja 5000-pack -
17354023 Klart Vit silikon/röd PTFE Ja 1000-pack -
17845174 Klart Vit silikon/blå PTFE Ja 100-pack -
17865214 Klart Vit silikon/blå PTFE Ja 100-pack -
17845194 Gult Vit silikon/blå PTFE Ja 100-pack -
17815224 Rött Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Nej 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 17354003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6PRC11ST1
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snäppflaskor som har en 11 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snapflaskor som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Snap-flaskor av glas, 1,5 mL Total Recovery Snap-flaskor av glas, Snap-flaskor med hög återvinningsgrad och Snap-mikroflaskor av glas för< 2 mL prover (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland mjuka polyetenlock med dubbel snäppfunktion som garanterar en tät försegling. Våra snäpplock inkluderar allsidiga silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade septa-alternativ är tillgängliga för dem som vill ha septa som förhindrar problem med överfyllning av flaskor och återförsluter tillräckligt bra för att undvika provavdunstning.
Våra prestandanivå 3-kapslar är särskilt utformade och behandlade för masspektrometri och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraktbara ämnen och lakbarhet, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Polyeten
Förslits Nej
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Vit silikon/röd PTFE
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 3
Hårdhet 54 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) 11 mm Snap-flaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Snap Cap
Septum Color White/Blue