Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 3 högpresterande applikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snapflaskor som har en 11 mm öppning, inklusive vår SureSTART 2 mL Snap-flaskor av glas, 1,5 mL Total Recovery Snap-flaskor av glas, Snap-flaskor med hög återvinningsgrad och Snap-mikroflaskor av glas för< 2 mL prover (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland mjuka polyetenlock med dubbel snäppfunktion som garanterar en tät försegling. Våra snäpplock inkluderar allsidiga silikon/PTFE-septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade septa-alternativ är tillgängliga för dem som vill ha septa som förhindrar problem med överfyllning av flaskor och återförsluter tillräckligt bra för att undvika provavdunstning.
Våra prestandanivå 3-kapslar är särskilt utformade och behandlade för masspektrometri och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraktbara ämnen och lakbarhet, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Nivå 2-ampuller har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3-produkter packas i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och regler för att skydda mot förorenande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Förslits | Ja |
| Septum | Vit silikon/blå PTFE |
| Stil | Förslits |
| Hårdhet | 45 Strand |
| Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
| Kvantitet | 100-pack |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| Visa mer |