Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruvlock, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17845234 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Septum:
PE-skum/beige PTFE
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Septum Förslits Förpackningsstorlek
17845234 Vitt PE-skum/beige PTFE Ja Paket med 100
17313863 Svart Vit silikon/röd PTFE Nej -
17324043 Vitt Vit silikon/blå PTFE Nej -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17845234 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6ASC13CTP
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 13 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Använd Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm skruvlock med skruvampuller som har en 13 mm öppning, inklusive våra SureSTART 4 ml glas-skruvlock headspace-flaskor (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för högkapacitetsapplikationer, där robusthet och reproducerbarhet är avgörande. Välj mellan polypropen- och polyuretankapslar med allround-septa i silikon/PTFE eller PE-skum/PTFE-septor som är utformade för att minska problem med autosampler-nålarna. Ett förspaltat septa-alternativ finns för dem som vill ha septor som förhindrar problem med överfyllning av ampuller och som försluter tillräckligt bra för att undvika provavdunstning.
Våra prestanda Level 2-kapslar tillverkas och testas för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet i resultaten för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polyuretan
Förslits Ja
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum PE-skum/beige PTFE
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 2
Hårdhet 75 Strand
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) Skruvgängad flaska
ACT-etikett Nej
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Skruvlock
Septum Color White/Beige