Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm precisionsskruvlock, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Product Code. 17303993 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Septum:
Blå silikon/klar PTFE
Röd silikon/naturlig PTFE
Silikon/Aluminium
Stil:
18 mm huvudutrymmesskruvlock
Hög temperatur
Mjuk
Kvantitet:
100-pack
1000-pack
5000-pack
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Septum Stil Kvantitet
17303993 Blå silikon/klar PTFE Mjuk 100-pack
17313993 Blå silikon/klar PTFE Mjuk 5000-pack
17323993 Blå silikon/klar PTFE Mjuk 1000-pack
17333993 Röd silikon/naturlig PTFE Hög temperatur 100-pack
17343993 Röd silikon/naturlig PTFE Hög temperatur 5000-pack
17353993 Röd silikon/naturlig PTFE Hög temperatur 1000-pack
30286151 Silikon/Aluminium 18 mm huvudutrymmesskruvlock 100-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17303993 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6PMSC18ST2
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm precisionsskruvlock med skruvflaskor som har en 18 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Precision Skruvlock med skruvflaskor som har en 18 mm öppning, inklusive vår SureSTART 10 mL och 20 mL Screw Top Headspace-flaskor (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj bland magnetiska stålkåpor med silikon/PTFE-septa för alla ändamål utformade för att minska problem med autosamplernålar. Välj High Temperature septa för att tillåta uppvärmning till över 250 °C utan överdriven uppmjukning av septum eller utsläpp av flyktiga ångor.
Våra prestandanivå 3-kapslar är särskilt utformade och behandlade för masspektrometri och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraktbara ämnen och lakbarhet, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
Prestandanivåerna SureSTART
SureSTART Flaskor, kapslar, insatser, septa och kit finns tillgängliga i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestationsmässiga eller budgetmässiga behov.
Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Level 1 Produkterna är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
Nivå 2: Höggenomströmningsanalys
När robusthet och reproducerbarhet är avgörande
SureSTART Level 2 Flaskor har mycket låga metallhalter och lakbart material för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septorna är konditionerade för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extrakterbara ämnen. Dessa produkter stödjer rutinmässiga analyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
Nivå 3: Hög prestation
När känslighet är ett måste
SureSTART Level 3 Produkterna packas i en ren miljö enligt vår egen hygienprincip och regler för att skydda mot föroreningar. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av utvinningsbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septorna är konditionerade för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extrakterbara ämnen. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av och provsäkerhet och integritet.
Alla SureSTART ampuller, stängningar och septor är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Silver
Material Magnetisk stål
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Septum Blå silikon/klar PTFE
För användning med (applikation) Inte för PFAS
Inkluderar Septum
Nivå Nivå 3
Stil Mjuk
Hårdhet 45 Strand
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet 100-pack
Tjocklek (metrisk) 2.0 mm
Stängningsstorlek 18 mm
För användning med (utrustning) 18 mm skruvhuvudutrymmesflaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-etikett Ja
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Produkttyp Precisionsskruvlock
Septum Color Blue/Clear